Descripción
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
- Vidrio sodocálcico
- Tipo 1
- Graduaciones en azul
- Clase AS
- El certificado de conformidad por lotes se puede descargar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Cantidad | 2/Paq. |
| Tolerancia | ±0,01 ml |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo | Pipeta |