Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 1 clase AS
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS y tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
Marca:  Fisherbrand™ FB50238
8.97 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24157" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15207935
  • 12.15€ / paquete de 2
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
  • Vidrio sodocálcico
  • Tipo 1
  • Graduaciones en azul
  • Clase AS
  • El certificado de conformidad por lotes se puede descargar 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio sodocálcico
2/Paq.
Pipeta
Sí
10 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 1 clase AS > Capacidad: 10 ml