Learn More
Gibco™ SCF (C-Kit Ligand) Recombinant Mouse Protein Código de producto.: 10503205
Gibco™ SCF (C-Kit Ligand) Recombinant Mouse Protein
Código de producto. 10503205
10 μg, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10503205
Marca: Gibco™ PMC2114
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Mouse Stem Cell Factor (SCF, C-Kit Ligand) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
SCF is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human MO-7e cells
Shipping Condition: Wet Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) 17311
Peso molecular 18.5 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 10 μg
Alias de gen SCF (c-kit Ligand)
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Clasificación Carrier-Free
Nivel de endotoxinas < 0.1 ng/μg
Masa 10 μg
Condiciones de envío Wet Ice
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Cytokines & Receptors
Forma de proteína Recombinant, Ligand
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Other Proteins
Categoría de investigación Oncology, Stem Cell Research, Differentiation
Línea de productos Gibco™
Grado de pureza o calidad 95 %
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote480190I Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2023 Código de productoPMC2114
Número de lote480190M Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2017 Código de productoPMC2114
Número de lote480190H Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2017 Código de productoPMC2114
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Título del producto
Gibco™ SCF (C-Kit Ligand) Recombinant Mouse Protein >