Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
4344.03€ - 13166.62€
Especificaciones
Fondo (métrico) | 23 cm |
---|---|
Altura (métrico) | 41 cm |
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 35°C |
Presión de salida | 3.5 to 9 bar |
Anchura (imperial) | 21.6 in. |
Código de producto | Marca | Caudal | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17798899
![]() |
Schmidlin™
DB-NGC1500-EU |
1500 mL/min. | 200 W |
4344.03€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17718909
![]() |
Schmidlin™
DB-NGC3000-EU |
3000 mL/min. | 550 W |
5039.08€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17708909
![]() |
Schmidlin™
DB-NGC15000-EU |
15,000 mL/min. | 550 W |
10012.29€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17728909
![]() |
Schmidlin™
DB-NGC30000-EU |
30,000 mL/min. | 550 W |
13166.62€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
23 cm | |
35°C | |
21.6 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
<0.1 ppm |
41 cm | |
3.5 to 9 bar | |
55 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.