Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
Click to view available options
Caudal:
1500 mL/min
15 000 mL/min
3000 mL/min
30 000 mL/min
Vataje:
200 W
550 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 23 cm |
| Caudal | 15 000 mL/min |
| Altura (métrico) | 41 cm |
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 35°C |
| Presión de salida | 3.5 to 9 bar |
| Anchura (imperial) | 21.6 in. |
| Anchura (métrico) | 55 cm |
| Conexiones | Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. |
| Requisitos eléctricos | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Pureza del nitrógeno | <0.1 ppm |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.