Learn More
WTW™ Sensores de oxígeno disuelto galvánicos (universales)
Obtenga resultados de pruebas exactos para soluciones de agua y acuosas con estos sensores de oxígeno disuelto galvánico recubiertos por una membrana que son de bajo mantenimiento y no necesitan tiempo de polarización.
820.00€ - 1250.21€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad y multiparamétrico |
---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10769361
|
WTW™
201533 |
1,5 m | Solución de limpieza de cables de 1,5 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos |
1115.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10503833
|
WTW™
201570 |
3 m | Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 1 cabezal de membrana de intercambio y electrolitos |
820.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10235731
|
WTW™
201547 |
10 m | Solución de limpieza de cables de 10 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito | |||||||
10776701
|
WTW™
201548 |
15 m | Solución de limpieza de cables de 15 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito | |||||||
10470632
|
WTW™
201545 |
3 m | Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos |
1155.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10491592
|
WTW™
201546 |
6 m | Solución de limpieza de cables de 6 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito |
1195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Sensor de oxígeno disuelto con compensación de temperatura integrada y supervisión de fugas de membrana
- Se puede utilizar en el laboratorio, así como sobre el terreno
- Las características incluyen un tiempo de respuesta rápido (t99<60 s) y funcionamiento de bajo mantenimiento
- Los campos de uso incluyen aguas superficiales, mediciones en plantas de tratamiento de aguas residuales, indicaciones de DBO
- Relleno con electrolito y alcanza un tiempo de permanencia prolongado de hasta 6 meses
- El recipiente de calibración forma parte de la entrega
- Para su uso con medidores multiparamétricos y de conductividad
- Incluye solución de limpieza de cables de 1.5 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
Especificaciones
Medidores de conductividad y multiparamétrico |