Learn More
WTW™ Sensores de oxígeno disuelto galvánicos (universales)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10491592
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,5 m
10 m
15 m
3 m
6 m
Incluye:
Solución de limpieza de cables de 1,5 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
Solución de limpieza de cables de 10 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Solución de limpieza de cables de 15 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 1 cabezal de membrana de intercambio y electrolitos
Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
Solución de limpieza de cables de 6 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10491592
Marca: WTW™ 201546
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados de pruebas exactos para soluciones de agua y acuosas con estos sensores de oxígeno disuelto galvánico recubiertos por una membrana que son de bajo mantenimiento y no necesitan tiempo de polarización.
  • Sensor de oxígeno disuelto con compensación de temperatura integrada y supervisión de fugas de membrana
  • Se puede utilizar en el laboratorio, así como sobre el terreno
  • Las características incluyen un tiempo de respuesta rápido (t99<60 s) y funcionamiento de bajo mantenimiento
  • Los campos de uso incluyen aguas superficiales, mediciones en plantas de tratamiento de aguas residuales, indicaciones de DBO
  • Relleno con electrolito y alcanza un tiempo de permanencia prolongado de hasta 6 meses
  • El recipiente de calibración forma parte de la entrega
  • Para su uso con medidores multiparamétricos y de conductividad
  • Incluye solución de limpieza de cables de 1,5 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud del cable (métrico) 6 m
Incluye Solución de limpieza de cables de 6 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad y multiparamétrico