Learn More
WTW™ Sensores de oxígeno disuelto galvánicos (universales)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10769361
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,5 m
3 m
6 m
10 m
15 m
Incluye:
1 cabezal de membrana de intercambio
3 cabezales de membrana de intercambio
Solución de limpieza de cables de 10 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Solución de limpieza de cables de 15 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Incluye unitSize
10769361 1,5 m 3 cabezales de membrana de intercambio 1 PCS
10503833 3 m 1 cabezal de membrana de intercambio cada uno
10235731 10 m Solución de limpieza de cables de 10 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito cada uno
10776701 15 m Solución de limpieza de cables de 15 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito cada uno
10470632 3 m 3 cabezales de membrana de intercambio cada uno
10491592 6 m 3 cabezales de membrana de intercambio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10769361 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 201533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1222.82€
    1089.00€ / paquete de 1
    Ahorro 133.82€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados de pruebas exactos para soluciones de agua y acuosas con estos sensores de oxígeno disuelto galvánico recubiertos por una membrana que son de bajo mantenimiento y no necesitan tiempo de polarización.
  • Sensor de oxígeno disuelto con compensación de temperatura integrada y supervisión de fugas de membrana
  • Se puede utilizar en el laboratorio, así como sobre el terreno
  • Las características incluyen un tiempo de respuesta rápido (t99 <60 s) y un funcionamiento con bajo mantenimiento.
  • Los campos de uso incluyen aguas superficiales, mediciones en plantas de tratamiento de aguas residuales, indicaciones de DBO
  • Lleno de electrolito y alcanza un tiempo de permanencia prolongado de hasta 6 meses.
  • El recipiente de calibración forma parte de la entrega
  • Para su uso con medidores multiparamétricos y de conductividad
  • Incluye cable, solución de limpieza, lámina abrasiva, cabezal(es) de membrana de intercambio y electrolito.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Incluye 3 cabezales de membrana de intercambio
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad y multiparamétrico