Learn More
WTW™ Sensores de oxígeno disuelto galvánicos (universales)
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,5 m
10 m
15 m
3 m
6 m
Incluye:
Solución de limpieza de cables de 1,5 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
Solución de limpieza de cables de 10 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Solución de limpieza de cables de 15 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 1 cabezal de membrana de intercambio y electrolitos
Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
Solución de limpieza de cables de 6 m de longitud, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
- Sensor de oxígeno disuelto con compensación de temperatura integrada y supervisión de fugas de membrana
- Se puede utilizar en el laboratorio, así como sobre el terreno
- Las características incluyen un tiempo de respuesta rápido (t99<60 s) y funcionamiento de bajo mantenimiento
- Los campos de uso incluyen aguas superficiales, mediciones en plantas de tratamiento de aguas residuales, indicaciones de DBO
- Relleno con electrolito y alcanza un tiempo de permanencia prolongado de hasta 6 meses
- El recipiente de calibración forma parte de la entrega
- Para su uso con medidores multiparamétricos y de conductividad
- Incluye solución de limpieza de cables de 1,5 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
Specifications
Specifications
| Longitud del cable (métrico) | 3 m |
| Incluye | Solución de limpieza de cables de 3 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad y multiparamétrico |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction