Learn More
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
52.86€ - 2373.81€
CAS 13450-84-5
Fórmula molecular Cl3GdH12O6
Peso molecular (g/mol) 371.69
Número MDL MFCD00149732
Clave InChI PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11381009
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.06
5 g
52.86€
5 g
11371009
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.14
25 g
136.64€
25 g
11351009
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.22
100 g
370.85€
100 g
11361009
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011286.A1
1 kg
2373.81€
1 Kg
Descripción
Descripción
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente la zona con agua abundante y acudir a un médico.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-386-6
missing translation for 'rtecsNumber' : LW4050000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals