Learn More
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11351009
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351009
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11351009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011286.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-84-5
Fórmula molecular Cl3GdH12O6
Peso molecular (g/mol) 371.69
Número MDL MFCD00149732
Clave InChI PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC gadolinio(3+);tricloruro;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.70 (263.61anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.424
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR20L013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2025 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.A1,011286.22
Número de loteP11L015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2025 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
Número de loteN14L012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
Número de loteZ11J057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
Número de loteI09M27 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >