Learn More
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium(III) chloride hexahydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Agregados cristalinos |
Cantidad | 100 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Índice Merck | 14,4326 |
Información de solubilidad | soluble in water. |
Nombre IUPAC | gadolinio(3+);tricloruro;hexahidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.70 (263.61 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
R20L009 | Certificado de análisis | 21/05/2025 | 011287.14,011287.06,011287.22 |
Z27K023 | Certificado de análisis | 31/12/2024 | 011287.14,011287.06,011287.22 |
S05K053 | Certificado de análisis | 25/06/2024 | 011287.14,011287.06,011287.22 |
W06J041 | Certificado de análisis | 22/09/2023 | 011287.14,011287.06,011287.22 |
Y18F025 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011287.14,011287.06,011287.22 |