Learn More
Cloruro de gadolinio(III) hexahidrato, agregados cristalinos blancos, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381009 5 g 5 g
11371009 25 g 25 g
11351009 100 g 100 g
11361009 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11381009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011286.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-84-5
Fórmula molecular Cl3GdH12O6
Peso molecular (g/mol) 371.69
Número MDL MFCD00149732
Clave InChI PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Blanco
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Densidad 2.424
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC gadolinio(3+);tricloruro;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.70 (263.61anhydrous)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) chloride hexahydrate