Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
Marca:  Foamtec HT5790S-25
Encompass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15113514
  • en la oferta / paquete de 1000
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Wipe
22.86 cm
22.86 cm
ISO Clase 4
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
25 Wipers/Bag
9 in
9 in
Poliéster
Extra wide sealed
For removing stubbornly adhered particles and stains in pharmaceutical and micro electronics cleaning applications, ISO Class 10
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Foamtec MiraWIPE™ Wipers