Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Código de producto. p-4258175
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
150 paños/bolsa
25 toallitas/bolsa
Bordes:
Sellado extra ancho
Certificaciones/conformidad:
ISO Clase 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
Artikelnummer. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Bordes Certificaciones/conformidad unitSize
15193504 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150 paños/bolsa Sellado extra ancho ISO Clase 4 paquete de 1200
15113514 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 25 toallitas/bolsa Sellado extra ancho ISO Clase 4 paquete de 1000
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15193504
Brand: Foamtec HT5790S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Tekniske data
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Bordes Sellado extra ancho
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Cantidad de embalaje 150 paños/bolsa
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.