Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur de LDPE de punta fina
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
81.50€ - 324.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No |
---|---|
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 1 ml |
Calibrado | No |
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
Material | LDPE |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16414999
|
Wheaton™
711117F |
Bolsa a granel |
324.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 27-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16424999
|
Wheaton™
711117F10S |
10/pack |
257.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16434999
|
Wheaton™
711117F1S |
En envase individual |
81.50€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 27-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16444999
|
Wheaton™
711117F20S |
20/pack |
240.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Para transferencia de líquidos
- Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
No | |
No | |
LDPE | |
No | |
102 mm |
1 ml | |
Marcado CE | |
20 μl | |
Pera | |
Sí |