Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur de LDPE de punta fina
Código de producto. 16414999
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/pack
20/pack
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
16414999 Bolsa a granel paquete de 3000
16424999 10/pack paquete de 1500
16434999 En envase individual paquete de 500
16444999 20/pack paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16414999 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 711117F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    306.69€ / paquete de 3000
    Ahorro 30.31€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 1 ml
Calibrado No
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 20 μl
Graduado No
Estilo de parte superior Pera
Tipo de empaquetado Bolsa a granel
Longitud (métrico) 102 mm
Desechables Un solo uso