Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur de LDPE de punta fina
Código de producto. 16434999
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/pack
20/pack
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
16434999 En envase individual paquete de 500
16414999 Bolsa a granel paquete de 3000
16424999 10/pack paquete de 1500
16444999 20/pack paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16434999 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 711117F1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75€
    72.98€ / paquete de 500
    Ahorro 6.77€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Pipeta Pasteur para una medición y transferencia de líquidos sencilla y segura.
  • Para transferencia de líquidos
  • Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 1 ml
Calibrado No
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 20 μl
Graduado No
Estilo de parte superior Pera
Tipo de empaquetado En envase individual
Longitud (métrico) 102 mm
Desechables Un solo uso