Learn More
Wheaton™ Pipeta Pasteur de LDPE de punta fina
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10/pack
20/pack
Bolsa a granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 500
Descripción
- Para transferencia de líquidos
- Diseñado para garantizar una transferencia segura de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 1 ml |
| Calibrado | No |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 20 μl |
| Graduado | No |
| Estilo de parte superior | Pera |
| Tipo de empaquetado | 10/pack |
| Mostrar más |