Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo ScientificTM, para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
55.58€ - 57.80€
Especificaciones
Material | Tablero de fibra |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador de temperatura ultrabaja |
Cantidad | 12/Paq., 12/Caja |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15300411
|
Thermo Scientific™
1950884 |
Negro |
57.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15380401
|
Thermo Scientific™
1950883 |
Azul |
57.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15360401
|
Thermo Scientific™
1950882 |
Verde |
57.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15340401
|
Thermo Scientific™
1950881 |
Amarillo |
57.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15380391
|
Thermo Scientific™
1950879 |
Rosa |
57.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15360391
|
Thermo Scientific™
1950878 |
Surtido |
55.58€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15320401
|
Thermo Scientific™
1950880 |
Rojo |
57.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos. Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
- Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
- Disponible en altura de 5 cm (2 pulg)
Información para pedidos:
Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
Especificaciones
Tablero de fibra | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
12/Paq., 12/Caja | |
5 in | |
5 in | |
2 in |
Cuadrada | |
Ultracongelador de temperatura ultrabaja | |
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |