Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
Marca:  Thermo Scientific™ 1950879
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15380391
  • 54.50€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos. Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
  • Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
  • Disponibles en alturas de 5 cm
Información para pedidos:
Disponibles en paquetes de 12: elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Caja criogénica de cartón resistente al agua (5,1 cm [2 pulg])
Tablero de fibra
Caja de almacenamiento criogénica
12/Paq., 12/Caja
5 in
5 in
2 in
0,5 kg
Rosa
Cuadrada
Ultracongelador de temperatura ultrabaja
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
12,7 cm
12,7 cm
5 cm