Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Código de producto. 15300411 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Rosa
Surtido
Verde
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15300411 Negro paquete de 12
15380401 Azul 12 PCS
15360401 Verde paquete de 12
15340401 Amarillo paquete de 12
15380391 Rosa 12 PCS
15360391 Surtido paquete de 12
15320401 Rojo 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15300411 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1950884
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo ScientificTM, para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos. Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
  • Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
  • Disponibles en alturas de 5 cm
Información para pedidos:
Disponibles en paquetes de 12: elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Tablero de fibra
Forma Cuadrada
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (equipo) Ultracongelador de temperatura ultrabaja
Cantidad 12/Paq., 12/Caja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Peso (métrico) 2,71 kg