Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
Marca: Thermo Scientific™ 1950881
49.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21942" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.71100kg
Descripción
Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos. Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
- Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
- Disponibles en alturas de 5 cm
Disponibles en paquetes de 12: elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.
Especificaciones
Caja criogénica de cartón resistente al agua (5,1 cm [2 pulg]) | |
Tablero de fibra | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
12/Paq., 12/Caja | |
5 in | |
5 in | |
2 in | |
0,5 kg |
Amarillo | |
Cuadrada | |
Ultracongelador de temperatura ultrabaja | |
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |