Learn More
Honeywell™ Respiradores desechables especiales serie 5000, FFP1-FFP2
Los respiradores desechables especiales de la serie 5000, FFP1-FFP2, son medias máscaras moldeadas diseñadas específicamente para lidiar con niveles molestos de vapores orgánicos y vapores ácidos. Sin látex, silicona ni PVC, ofrecen una excelente eliminación de olores, alta absorción de humedad y excelente comodidad. Probada con dolomita.
74.00€ - 185.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría CE: 3, EN 149:2001+A1:2009 |
---|---|
Design Type | Copa/moldeado |
Desechables | Sí |
Sin látex | Sí |
Material (protector facial) | Tejido de PES, espuma PU, película PU |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Eficacia de filtro | Tamaño | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Eficacia de filtro | Tamaño | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11807010
|
Honeywell™
1005598 |
Respirador para partículas con alivio de gases ácidos molestos | FFP1 | Medio/grande | Sí |
174.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11836960
|
Honeywell™
1005593 |
Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos | FFP1 | Medio/grande | Sí |
185.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11897000
|
Honeywell™
1005595 |
Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos | FFP2 | Medio/grande | No |
77.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15165173
|
Honeywell™
1005122 |
Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos | FFP2 | XL | No |
74.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Tipo de producto: Respirador especializado
- Desechable: Sí
- Descripción: Media máscara
- Forma: Moldeado
- Sin látex: Sí
- Sin silicona: Sí
- Sin PVC: Sí
Especificaciones
Categoría CE: 3, EN 149:2001+A1:2009 | |
Sí | |
Tejido de PES, espuma PU, película PU | |
Sí | |
5161, Respirador de media máscara especializado |
Copa/moldeado | |
Sí | |
Alambre galvanizado envuelto en polipropileno | |
No estéril |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 3 años