Learn More
Honeywell™ Respiradores desechables especiales serie 5000, FFP1-FFP2 Código de producto.: 11836960
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Honeywell™ Respiradores desechables especiales serie 5000, FFP1-FFP2
Código de producto. 11836960
Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos, FFP1, Medio/grande, Sí, paquete de 20
Click to view available options
Tipo de producto:
Respirador para partículas con alivio de gases ácidos molestos
Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos
Eficacia de filtro:
FFP1
FFP2
Tamaño:
Medio/grande
XL
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. 11836960
Marca: Honeywell™ 1005593
Solo quedan undefined
Edge
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Los respiradores desechables especiales de la serie 5000, FFP1-FFP2, son medias máscaras moldeadas diseñadas específicamente para lidiar con niveles molestos de vapores orgánicos y vapores ácidos. Sin látex, silicona ni PVC, ofrecen una excelente eliminación de olores, alta absorción de humedad y excelente comodidad. Probada con dolomita.
  • Tipo de producto: Respirador especializado
  • Desechable: Sí
  • Descripción: Media máscara
  • Forma: Moldeado
  • Sin látex: Sí
  • Sin silicona: Sí
  • Sin PVC: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría CE: 3, EN 149:2001+A1:2009
Color Gris con tira azul
Design Type Copa/moldeado
Desechables Sí
Tipo de producto Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos
Tamaño Medio/grande
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP1
Para utilizar con (aplicación) Textiles, mataderos, metalurgia, construcción, industrias de hierro y acero, hospitales
Sin látex Sí
Material (protector facial) Tejido de PES, espuma PU, película PU
Modelo 5146, Respirador de media máscara especializado
Material de la pieza nasal Alambre galvanizado envuelto en polipropileno
Alivio del olor molesto Sí
Cantidad 20 paq.
Resistente a Líquido
Esterilidad No estéril
Con cierre para el rostro Sí (sello nasal)
Peso (métrico) 13 g
Strap Attachment Type Tiras elásticas
Título del producto
Honeywell™ Respiradores desechables especiales serie 5000, FFP1-FFP2 >