Learn More
Honeywell™ Respiradores desechables especiales serie 5000, FFP1-FFP2
Descripción
- Tipo de producto: Respirador especializado
- Desechable: Sí
- Descripción: Media máscara
- Forma: Moldeado
- Sin látex: Sí
- Sin silicona: Sí
- Sin PVC: Sí
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría CE: 3, EN 149:2001+A1:2009 |
| Color | Raya marrón |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Respirador para partículas con alivio de gases ácidos molestos |
| Tamaño | Medio/grande |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP1 |
| Sin látex | Sí |
| Material (protector facial) | Tejido de PES, espuma PU, película PU |
| Mostrar más |