Learn More
Coverguard™ Máscara facial FFP1 NR D
Las máscaras Coverguard™ FFP1 son de un solo uso y protegen contra aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos, en aplicaciones como agricultura, silvicultura y pesca, industrias ligeras, mantenimiento, infraestructura y construcción, bricolaje, así como uso general en el laboratorio o campo.
232.00€ - 663.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI Categoría CE III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Polipropileno no tejido |
Eficacia de filtro | FFP1 |
Sin látex | Sí |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de pieza nasal | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de pieza nasal | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12003186
|
Coverguard™
23100 |
Media máscara plegable plana | Pinza nasal ajustable | No |
503.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12013186
|
Coverguard™
23101 |
Máscara de concha | Pinza de nariz ajustable con almohadilla de espuma de poliuretano | No |
421.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12023186
|
Coverguard™
23105 |
Media máscara plegable plana con válvula | Pinza nasal ajustable | Sí |
663.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12033186
|
Coverguard™
23106 |
Máscara de concha con válvula | Pinza de nariz ajustable con almohadilla de espuma de poliuretano | Sí |
232.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- EPI Cat. III FFP1 NR D
- Desechables
- Medios de filtro electrostáticos
- Banda elástica deslizante para un mejor ajuste
- Polipropileno no tejido sin látex
- Pinza nasal ajustable
Especificaciones
EPI Categoría CE III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 | |
Polipropileno no tejido | |
Sí | |
Aerosoles no tóxicos y polvos no tóxicos |
Sí | |
FFP1 | |
Caucho sintético elástico (sin látex) | |
No estéril |