Learn More
Coverguard™ Máscara facial FFP1 NR D
Descripción
- EPI Cat. III FFP1 NR D
- Desechables
- Medios de filtro electrostáticos
- Banda elástica deslizante para un mejor ajuste
- Polipropileno no tejido sin látex
- Pinza nasal ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI Categoría CE III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Descripción | Máscara de concha desechable FFP1, contorno exterior soldado, válvula de exhalación |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno no tejido |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP1 |
| Sin látex | Sí |
| Material de la correa de la cabeza | Caucho sintético elástico (sin látex) |
| Tipo de pieza nasal | Pinza de nariz ajustable con almohadilla de espuma de poliuretano |
| Resistente a | Aerosoles no tóxicos y polvos no tóxicos |
| Mostrar más |