missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ Máscara facial FFP1 NR D
Descripción
- EPI Cat. III FFP1 NR D
- Desechables
- Medios de filtro electrostáticos
- Banda elástica deslizante para un mejor ajuste
- Polipropileno no tejido sin látex
- Pinza nasal ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI Categoría CE III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Descripción | Máscara de concha desechable FFP1, contorno exterior soldado |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno no tejido |
| Con válvula de exhalación | No |
| Eficacia de filtro | FFP1 |
| Sin látex | Sí |
| Material de la correa de la cabeza | Caucho sintético elástico (sin látex) |
| Tipo de pieza nasal | Pinza de nariz ajustable con almohadilla de espuma de poliuretano |
| Resistente a | Aerosoles no tóxicos y polvos no tóxicos |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?