Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos
Proporcione herramientas para llevar a cabo estudios de alto rendimiento de procesos de ADME, es decir, la investigación de la adsorción, distribución, metabolismo y eliminación de posibles fármacos—
576.00€ - 2475.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10741801
|
Merck
MAIPN4550 |
Transparente | Placa de filtro MultiScreen-IP |
2475.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11734694
|
Merck
MPC4NTR10 |
Transparente | MultiScreen Plate |
1445.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10278471
|
Merck
MSSACCEPT0R |
Blanco | MultiScreen Acceptor Plate |
1785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10164213
|
Merck
MAIPNTR10 |
Transparente | Placa de filtro MultiScreen-IP |
576.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10513224
|
Merck
MATRNPS50 |
Transparente | MultiScreen Transport Receiver Filter Plate |
809.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
- Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
- El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada La estructura de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
- También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
- Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
- Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
- Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†Includes lid, filter plate, and receiver plate.
‡Includes extended centrifugal cover, filter plate, and receiver plate.
††Consists of a 96-place holder and a 96-well receiver plate preloaded with Microcon YM-10 filter units.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
No estéril |