Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos
Código de producto. 11734694 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tipo de producto:
Placa MultiScreen Acceptor
Placa de filtro MultiScreen-IP
Placa de filtro MultiScreen-IP con drenaje inferior
Placa de filtro de recepción de transporte MultiScreen
Placas MultiScreen
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Tamaño de la unidad
11734694 Transparente Placas MultiScreen paquete de 10
10741801 Transparente Placa de filtro MultiScreen-IP con drenaje inferior paquete de 50
10278471 Blanco Placa MultiScreen Acceptor 1 PCS
10164213 Transparente Placa de filtro MultiScreen-IP paquete de 10
10513224 Transparente Placa de filtro de recepción de transporte MultiScreen paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11734694 Proveedor Merck N.º de proveedor MPC4NTR10
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Proporcione herramientas para llevar a cabo estudios de alto rendimiento de procesos de ADME, es decir, la investigación de la adsorción, distribución, metabolismo y eliminación de posibles fármacos—
El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
  • Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada La estructura de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
  • También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
  • Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
  • Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
  • Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†Incluye tapa, placa de filtro y placa receptora.
‡Incluye cubierta centrífuga extendida, placa de filtro y placa receptora.
††Consta de un marcador de 96 posiciones y una placa receptora de 96 pocillos precargada con Microcon Unidades de filtro YM-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 0,45 μm
Color Transparente
Tipo de producto Placas MultiScreen
Material Estireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Estudios de permeabilidad
Cantidad 10/paq.