Descripción
El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
- Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
- El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada La estructura de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
- También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
- Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
- Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
- Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†Incluye tapa, placa de filtro y placa receptora.
‡Incluye cubierta centrífuga extendida, placa de filtro y placa receptora.
††Consta de un marcador de 96 posiciones y una placa receptora de 96 pocillos precargada con Microcon Unidades de filtro YM-10.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Membrana | PVDF hidrófobo |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Placa de filtro MultiScreen-IP |
| Material | Acrílico |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | PAMPA |