Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos
Código de producto. 10741801 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tipo de producto:
Placa MultiScreen Acceptor
Placa de filtro MultiScreen-IP
Placa de filtro MultiScreen-IP con drenaje inferior
Placa de filtro de recepción de transporte MultiScreen
Placas MultiScreen
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
10741801 Transparente Placa de filtro MultiScreen-IP con drenaje inferior paquete de 50
11734694 Transparente Placas MultiScreen paquete de 10
10278471 Blanco Placa MultiScreen Acceptor 1 PCS
10164213 Transparente Placa de filtro MultiScreen-IP paquete de 10
10513224 Transparente Placa de filtro de recepción de transporte MultiScreen paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10741801 Proveedor Merck N.º de proveedor MAIPN4550
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione herramientas para llevar a cabo estudios de alto rendimiento de procesos de ADME, es decir, la investigación de la adsorción, distribución, metabolismo y eliminación de posibles fármacos—
El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
  • Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada La estructura de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
  • También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
  • Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
  • Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
  • Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
†Incluye tapa, placa de filtro y placa receptora.
‡Incluye cubierta centrífuga extendida, placa de filtro y placa receptora.
††Consta de un marcador de 96 posiciones y una placa receptora de 96 pocillos precargada con Microcon Unidades de filtro YM-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Membrana PVDF hidrófobo
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 0,45 μm
Color Transparente
Tipo de producto Placa de filtro MultiScreen-IP con drenaje inferior
Material Acrílico
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Vinculaciones de avidina-biotina, proteínas de unión al ADN, unión de proteínas, PAMPA
Cantidad 50/paq.