Learn More
JULABO Baño de circulación refrigerado/calefactado DYNEO DD-310F
Either in basic research, in material testing or in technical systems – these refrigerated circulators offer functional solutions for every requirement and budget.
5630.00€ - 6080.00€
Código de producto | Marca | Características | Comunicaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Características | Comunicaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17734179
![]() |
JULABO
9021713.N1 |
Refrigerante natural | USB |
5630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17744179
![]() |
JULABO
9021713.N1.A |
Refrigerante natural y opción de interfaz analógica | USB, analógico |
6080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17754179
![]() |
JULABO
9021713.N1.D |
Refrigerante natural y opción de interfaz RS232 | USB, RS232 |
5910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17764179
|
JULABO
9021713.S1 |
Refrigerante sintético | USB |
5630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17774179
|
JULABO
9021713.S1.A |
Interfaz analógica |
6080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17784179
|
JULABO
9021713.S1.D |
Opción de interfaz RS232 | USB, RS232 |
5910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado
- Conexión Pt100 externa integrada
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- Rejilla de ventilación extraíble
- Potentes máquinas de refrigeración
- Para aplicaciones internas y externas
Especificaciones
CE |