Learn More
JULABO Baño de circulación refrigerado/calefactado DYNEO DD-310F
Description
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado
- Conexión Pt100 externa integrada
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- Rejilla de ventilación extraíble
- Potentes máquinas de refrigeración
- Para aplicaciones internas y externas
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | USB |
| Capacidad de refrigeración | 300 W |
| Caudal | De 8 a 27 l/min |
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +200 °C |
| Tipo | Baño de circulación |
| Características | Refrigerante sintético |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?