Learn More
JULABO Baño de circulación refrigerado/calefactado DYNEO DD-310F
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17734179
Change view
Click to view available options
Características:
Interfaz analógica
Opción de interfaz RS232
Refrigerante natural
Refrigerante natural y opción de interfaz RS232
Refrigerante natural y opción de interfaz analógica
Refrigerante sintético
Comunicaciones:
USB
USB, RS232
USB, analógico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Características Comunicaciones unitSize
17734179 Refrigerante natural USB cada uno
17744179 Refrigerante natural y opción de interfaz analógica USB, analógico cada uno
17754179 Refrigerante natural y opción de interfaz RS232 USB, RS232 cada uno
17764179 Refrigerante sintético USB cada uno
17774179 Interfaz analógica - cada uno
17784179 Opción de interfaz RS232 USB, RS232 cada uno
6 options
Código de producto. 17734179
Marca: JULABO 9021713.N1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Either in basic research, in material testing or in technical systems – these refrigerated circulators offer functional solutions for every requirement and budget.
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Para aplicaciones internas y externas
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 3 L a 4 L
Certificaciones/conformidad CE
Comunicaciones USB
Capacidad de refrigeración 300 W
Tipo de bomba Centrífuga
Intervalo de temperatura De -30 °C a +200 °C
Tipo Baño de circulación
Características Refrigerante natural
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz