Learn More
JULABO Baño de circulación refrigerado/calefactado DYNEO DD-310F
Description
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado
- Conexión Pt100 externa integrada
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- Rejilla de ventilación extraíble
- Potentes máquinas de refrigeración
- Para aplicaciones internas y externas
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | De 3 a 4 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | USB, RS232 |
| Capacidad de refrigeración | 300 W |
| Caudal | De 8 a 27 l/min |
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +200 °C |
| Tipo | Baño de circulación |
| Características | Opción de refrigerante natural/RS232 |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |