Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD
Zuecos de trabajo blancos Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
70.95€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Tela de punto |
Certificaciones/conformidad (Europa) | ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
Sexo | Unisex |
Estilo de tobillo | Zuecos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17111365
|
ABEBA™
37329/35 |
35 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17121365
|
ABEBA™
37329/36 |
36 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17111375
|
ABEBA™
37329/45 |
45 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17121375
|
ABEBA™
37329/46 |
46 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17131375
|
ABEBA™
37329/47 |
47 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17141375
|
ABEBA™
37329/48 |
48 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17131365
|
ABEBA™
37329/37 |
37 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17141365
|
ABEBA™
37329/38 |
38 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17151365
|
ABEBA™
37329/39 |
39 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17161365
|
ABEBA™
37329/40 |
40 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17171365
|
ABEBA™
37329/41 |
41 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17181365
|
ABEBA™
37329/42 |
42 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17191365
|
ABEBA™
37329/43 |
43 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17101375
|
ABEBA™
37329/44 |
44 |
70.95€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto blanco repelente al agua
- Correa de talón no plegable, ajustable
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Blanco | |
ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC | |
Zuecos | |
OB SRC ESD |
Tela de punto | |
Unisex | |
Repelente de agua |