Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD
Código de producto. 17111365
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17111365 35 1 par
17121365 36 1 par
17111375 45 1 par
17121375 46 1 par
17131375 47 1 par
17141375 48 1 par
17131365 37 1 par
17141365 38 1 par
17151365 39 1 par
17161365 40 1 par
17171365 41 1 par
17181365 42 1 par
17191365 43 1 par
17101375 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17111365 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 37329/35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zuecos de trabajo blancos Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
  • Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto blanco repelente al agua
  • Correa de talón no plegable, ajustable
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Blanco
Material Tela de punto
Tamaño 35
Certificaciones/conformidad (Europa) ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Zuecos
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto OB SRC ESD