Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD
Código de producto. 17111375
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 17111375
Marca: ABEBA™ 37329/45
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zuecos de trabajo blancos Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
  • Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto blanco repelente al agua
  • Correa de talón no plegable, ajustable
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Blanco
Material Tela de punto
Tamaño 45
Certificaciones/conformidad (Europa) ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Zuecos
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto OB SRC ESD