Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD
Zuecos de trabajo blancos Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
Marca: ABEBA™ 37329/48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto blanco repelente al agua
- Correa de talón no plegable, ajustable
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Blanco | |
48 | |
Unisex | |
Repelente de agua |
Tela de punto | |
ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC | |
Zuecos | |
OB SRC ESD |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD > Tamaño: 48
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction