Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo, con esmerilado normalizado
Los matraces de fondo redondo se usan para reacciones de todo tipo, p. ej., utilizando calor durante la destilación o extracción, como matraces colectores, para la congelación o en aparatos de vacío.
151.00€ - 672.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; evaporación de líquidos; adecuada para montaje en trípodes; secado de materiales; los tamaños de volumen de 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1000 ml (NS 45/40) y 2000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 21
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
11766183
Ver documentos
DWK Life Sciences
241701907
50 ml NS 29/32 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11776183
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
241702706
100 ml NS 29/32
233.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11786183
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
241703702
250 ml NS 29/32
325.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15611265
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
241704604
500 ml NS 29/32
385.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
15824508
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
241705609
1000 ml NS 29/32
365.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11716193
Ver documentos
DWK Life Sciences
241706305
2000 ml NS 29/32
672.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15211879
Ver documentos
DWK Life Sciences
241705703
1000 ml NS 45/40
438.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10102031
Ver documentos
DWK Life Sciences
241707207
4000 ml NS 45/40
151.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11726888
Ver documentos
DWK Life Sciences
241701307
25 ml NS 14/23
190.32€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
15291859
Ver documentos
DWK Life Sciences
241701401
25 ml NS 19/26
234.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15241869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241702509
100 ml NS 14/23
265.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15251869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241702603
100 ml NS 24/29
226.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15261869
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
241703608
250 ml NS 24/29
261.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15291869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241704707
500 ml NS 45/40
390.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15221869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241702003
50 ml NS 14/23
245.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15201879
Ver documentos
DWK Life Sciences
241705403
1000 ml NS 24/29
363.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15221879
Ver documentos
DWK Life Sciences
241706408
2000 ml NS 45/40
641.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15231869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241702406
100 ml NS 19/26
217.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
15281869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241704407
500 ml NS 24/29
308.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15201869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241701701
50 mL NS 19/26
216.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15211869
Ver documentos
DWK Life Sciences
241701804
50 ml NS 24/29 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Debido a sus diversas posibilidades de aplicación, los matraces de fondo redondo se utilizan ampliamente en el entorno de laboratorio. Los matraces redondos y los medios que contienen pueden calentarse, por ejemplo, calentando campanas o baños líquidos, o enfriarse con un baño frío. Sin embargo, se debe evitar el calentamiento o enfriamiento selectivo. Debido a su forma, los matraces de fondo redondo también son adecuados para aplicaciones de vacío. No obstante, se debe tener cuidado para asegurarse de que la superficie de cristal no tenga defectos (sin paradas, fuertes arañazos, etc.). La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Se cierra con un tapón de cristal y plástico
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3
Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; evaporación de líquidos; adecuada para montaje en trípodes; secado de materiales; los tamaños de volumen de 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1000 ml (NS 45/40) y 2000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO
Autoclavable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo, con esmerilado normalizado