Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo, con esmerilado normalizado
Código de producto. 11716193 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11716193
Marca: DWK Life Sciences 241706305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces de fondo redondo se usan para reacciones de todo tipo, p. ej., utilizando calor durante la destilación o extracción, como matraces colectores, para la congelación o en aparatos de vacío.
Debido a sus diversas posibilidades de aplicación, los matraces de fondo redondo se utilizan ampliamente en el entorno de laboratorio. Los matraces redondos y los medios que contienen pueden calentarse, por ejemplo, calentando campanas o baños líquidos, o enfriarse con un baño frío. Sin embargo, se debe evitar el calentamiento o enfriamiento selectivo. Debido a su forma, los matraces de fondo redondo también son adecuados para aplicaciones de vacío. No obstante, se debe tener cuidado para asegurarse de que la superficie de cristal no tenga defectos (sin paradas, fuertes arañazos, etc.). La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Se cierra con un tapón de cristal y plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 166 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; evaporación de líquidos; adecuada para montaje en trípodes; secado de materiales; los tamaños de volumen de 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1000 ml (NS 45/40) y 2000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO
N.° por paquete 10/paq.
Junta cónica estándar NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable