Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo DURAN™, con junta esmerilada estándar
Código de producto. 11776183 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11776183 100 ml NS 29/32 10 PCS
11766183 50 ml NS 29/32 paquete de 10
11786183 250 ml NS 29/32 paquete de 10
15611265 500 ml NS 29/32 paquete de 10
15824508 1000 ml NS 29/32 paquete de 10
11716193 2000 ml NS 29/32 paquete de 10
15211879 1000 ml NS 45/40 paquete de 10
10102031 4000 ml NS 45/40 cada uno
11726888 25 ml NS 14/23 paquete de 10
15291859 25 ml NS 19/26 paquete de 10
15241869 100 ml NS 14/23 paquete de 10
15251869 100 ml NS 24/29 paquete de 10
15261869 250 ml NS 24/29 paquete de 10
15291869 500 ml NS 45/40 paquete de 10
15221869 50 ml NS 14/23 paquete de 10
15201879 1000 ml NS 24/29 paquete de 10
15221879 2000 ml NS 45/40 paquete de 10
15231869 100 ml NS 19/26 paquete de 10
15281869 500 ml NS 24/29 paquete de 10
15201869 50 ml NS 19/26 paquete de 10
15211869 50 ml NS 24/29 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 11776183 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241702706
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los matraces redondos se utilizan para reacciones de todo tipo, por ejemplo, mediante el uso de calor durante la destilación o extracción, como matraces de recepción, para la congelación o en aparatos de vacío.
Debido a sus diversas posibilidades de aplicación, los matraces de fondo redondo se utilizan ampliamente en el entorno de laboratorio. Los matraces redondos y los medios que contienen pueden calentarse, por ejemplo, calentando campanas o baños líquidos, o enfriarse con un baño frío. Sin embargo, se debe evitar el calentamiento o enfriamiento selectivo. Debido a su forma, los matraces de fondo redondo también son adecuados para aplicaciones de vacío. No obstante, se debe tener cuidado para asegurarse de que la superficie de cristal no tenga defectos (sin paradas, fuertes arañazos, etc.). La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Se cierra con un tapón de cristal y plástico
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; evaporación de líquidos; adecuada para montaje en trípodes; secado de materiales; los tamaños de volumen de 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1000 ml (NS 45/40) y 2000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO
N.° por paquete 10/paq.
Junta cónica estándar NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable