Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo DURAN™, con junta esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Debido a sus diversas posibilidades de aplicación, los matraces de fondo redondo se utilizan ampliamente en el entorno de laboratorio. Los matraces redondos y los medios que contienen pueden calentarse, por ejemplo, calentando campanas o baños líquidos, o enfriarse con un baño frío. Sin embargo, se debe evitar el calentamiento o enfriamiento selectivo. Debido a su forma, los matraces de fondo redondo también son adecuados para aplicaciones de vacío. No obstante, se debe tener cuidado para asegurarse de que la superficie de cristal no tenga defectos (sin paradas, fuertes arañazos, etc.). La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, etc.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Se cierra con un tapón de cristal y plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 131 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; evaporación de líquidos; adecuada para montaje en trípodes; secado de materiales; los tamaños de volumen de 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1000 ml (NS 45/40) y 2000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |