Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
Sobre para autoclave con punto indicador de vapor: fabricado en una sala limpia ISO6 para garantizar la limpieza.
641.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Heat Seal |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17811081
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X26 |
4.75 gal. | 18 L | 26 in | 66 cm |
641.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17821081
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X36 |
6,66 gal | 25,2 L | 36 in | 91,4 cm |
764.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17831081
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB28X42 |
8,35 gal | 31,6 L | 42 in | 107 cm |
1050.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
- La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
- Excelente resistencia a impactos
- Sellos de fábrica consistentemente fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Trazable por lotes
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
0.200 mm | |
50 | |
De 121 °C a 125 °C | |
Autoclave Bag |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Indicador de vapor | |
No estéril | |
Sí | |
Steam | |
8 mil |