Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17811081 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
66 cm
91,4 cm
107 cm
Capacidad (métrico):
18 L
25,2 L
31,6 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
17811081 66 cm 18 L paquete de 50
17821081 91,4 cm 25,2 L paquete de 50
17831081 107 cm 31,6 L paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17811081 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVMGTVKUB26X26
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sobre para autoclave con punto indicador de vapor: fabricado en una sala limpia ISO6 para garantizar la limpieza.
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
  • La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
  • Excelente resistencia a impactos
  • Sellos de fábrica consistentemente fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Trazable por lotes
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Heat Seal
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de equipos farmacéuticos
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 50
Método de esterilización Steam
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) 26 x 26 in
Longitud (imperial) 26 in
Anchura (imperial) 26 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 4.75 gal.
Capacidad (métrico) 18 L
Longitud (métrico) 66 cm
Anchura (métrico) 66 cm
Grosor (métrico) 0.200 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.