Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17831081 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
66 cm
91,4 cm
107 cm
Capacidad (métrico):
18 L
25,2 L
31,6 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
17831081 107 cm 31,6 L paquete de 50
17811081 66 cm 18 L paquete de 50
17821081 91,4 cm 25,2 L paquete de 50
3 options
Código de producto. 17831081
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB28X42
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sobre para autoclave con punto indicador de vapor: fabricado en una sala limpia ISO6 para garantizar la limpieza.
  • Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
  • La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
  • Excelente resistencia a impactos
  • Sellos de fábrica consistentemente fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Trazable por lotes
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,35 gal
Capacidad (métrico) 31,6 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,200 mm
Sin látex Sí
N.º por caja 50
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) 28 x 42 in
Longitud (imperial) 42 in
Longitud (métrico) 107 cm
Anchura (imperial) 28 in
Anchura (métrico) 71,1 cm
Tipo de producto Autoclave Bag