Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor
Sobre para autoclave con punto indicador de vapor: fabricado en una sala limpia ISO6 para garantizar la limpieza.
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB26X36
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica
- La construcción de Tyvek™ 1073B permite una penetración óptima del vapor durante la esterilización
- Excelente resistencia a impactos
- Sellos de fábrica consistentemente fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Trazable por lotes
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
25,2 L | |
Sello térmico | |
Sí | |
Indicador de vapor | |
No estéril | |
Sí | |
Destiladores | |
8 mil | |
36 in | |
26 in | |
Autoclave Bag |
6,66 gal | |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos | |
Tyvek | |
0,200 mm | |
50 | |
De 121 °C a 125 °C | |
26 x 36 in | |
91,4 cm | |
66 cm |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave DuPont™ Tyvek™ con punto indicador de vapor > Sobre para autoclave; capacidad: 25,2 l; longitud: 91,4 cm (36 in)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido