Learn More
3M™ Filtro combinado DT
El filtro combinado 3M™ brinda protección contra partículas, gases y vapores orgánicos e inorgánicos y gases y vapores ácidos combinados. Está diseñado para su uso con máscaras de ajuste ceñido 3M™ concretas en modo de presión negativa, así como con el equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600.
215.00€ - 358.00€
Specifications
Cartucho/filtro | COMBINATION |
---|---|
Tipo de filtro | Combinación |
Tipo de producto | Filtro |
Para utilizar con (equipo) | Respiradores 3M™, sistema de respirador de aire eléctrico 3M™ |
Cantidad | 10/Caja |
Product Code | Brand | Modelo | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modelo | Price | Quantity & Availability | ||||||
17796973
|
3M™
7100260627 |
DT-4036E |
324.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17706983
|
3M™
7100260630 |
DT-4032E | N/A | |||||||
17716983
|
3M™
7100260644 |
DT-4035E |
231.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17726983
|
3M™
7100260645 |
DT-4046E |
358.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17736983
|
3M™
7100260646 |
DT-4031E |
215.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Protege contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos
- Protege frente a gases y vapores ácidos
- Protege contra muchos tipos de partículas, microorganismos y enzimas.
- Para máscaras ceñidas completas y medias aprobadas de 3M™ en presión negativa
- Para su uso con el equipo 3M™ PF-600E. Nota: Clase A1 con equipos motorizados.
Specifications
COMBINATION | |
Filtro | |
10/Caja |
Combinación | |
Respiradores 3M™, sistema de respirador de aire eléctrico 3M™ |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.